Documentos clave
SYNP291200
Synthware Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 900 mL, diam. × H 150 mm × 75 mm
Sinónimos:
Synthware P291200
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear borosilicate glass 3.3
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech P291200
diám. × Al
150 mm × 75 mm
volumen
900 mL
Descripción general
Dish, Crystallizing, With Spouts, 150X75mm, 900mL Capacity
Aplicación
kemetch; synthware; dish; crystallizing
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)