Documentos clave
SYNF44243L
Synthware three neck round bottom flask with vertical side necks
bottle capacity 3000 mL, side joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F44243L, 3-neck round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear
Junta
side joint: ST/NS24/40
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech F44243L
botella capacidad
3000 mL
Descripción general
Flask, Round Bottom, 3 Neck, Center 24/40, Side 24/40, 3L
Aplicación
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)