SRP8044
CD40L, Soluble human
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
ACRP30headless:CD154, ACRP30headless:CD40L, ACRP30headless:TNFSF5, ADIPOQ-CD40L
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in CHO cells
etiqueta
FLAG® tagged
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
35-40 kDa by SDS-PAGE
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CD40LG(959)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?