SRP6251
CCL6 from mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
C10, CCL6, MRP-1, SCYA6
About This Item
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
calculated mol wt 11.4 kDa (The predicted N-terminus is Gly22.)
observed mol wt 14 kDa by SDS-PAGE (reducing)
envase
pkg of 10 μg
impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... CCL6(20305)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)