SRP6124
SORD human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
L-iditol 2-dehydrogenase, Sorbitol dehydrogenase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
40.4 kDa (377 aa, 1-357 aa + NT His Tag)
envase
pkg of 100 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... SORD(6652)
Descripción general
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)