SRP6105
MDH from bacteria
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
ECK3225, JW3205, Malate dehydrogenase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bacterial
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
34.9 kDa (336 aa, 1-312 aa + NT His Tag)
envase
pkg of 100 μg
técnicas
activity assay: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
Escherichia coli ... MDH(947854)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)