SRP6057
Activin A from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
FRP, FSH-releasing protein, Inhibin beta-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
26.2 kDa
envase
pkg of 10 μg
técnicas
cell culture | embryo: suitable
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... INHBA(3624)
Descripción general
Aplicación
- to induce differentiation of embryonic stem cells to pancreatic β cells
- in the induction of bone marrow-derived mesenchymal stem cells to insulin-producing cells
- to induce endoderm differentiation from human embryonic stem cells
- as a component of β cell induction medium.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)