SRP4689
Prolactin from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Luterotropic hormone, Lutetropin, Mammotropin, PRL
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
~22.5 kDa
envase
pkg of 50 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Prl(24683)
Descripción general
Recombinant mouse Prolactin is a 22.5 kDa globular protein containing 198 amino acid residues.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)