Documentos clave
SRP4494
Sigma-Aldrich
MIP-3beta human
recombinant, expressed in E. coli, ≥99% (SDS-PAGE), ≥99% (HPLC)
Sinónimos:
CCL19, EBI1-ligand chemokine, ELC, MIP-3-β, Macrophage inflammatory protein 3β, Small inducible cytokine A19
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥99% (HPLC)
≥99% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
~8.8 kDa
envase
pkg of 20 μg
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CCL19(6363)
Descripción general
Human macrophage inflammatory protein-3 beta (MIP-3 beta, Exodus-3, ELC) is a member of the beta-chemokine (C-C) family of cytokines. It plays an important role in the inflammatory response of human T cells and tissue macrophages. Recombinant human MIP-3 beta is a 8.8 kDa protein containing 77 amino acid residues.
Forma física
Lyophilized without any additives.
Reconstitución
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. This solution can then be diluted into other aqueous buffers.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)