SRP4145
IL-6 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Sinónimos:
B cell differentiation factor (BCDF), BSF-2, HPGF, HSF, IFN-b2, MGI-2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
<0.01 ng/mL ED50
mol peso
~21.7 kDa
envase
pkg of 10 μg
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Il6(24498)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)