SRP3285
GREMLIN-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Sinónimos:
CKTSF1B1, DAND2, DRM
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in CHO cells
Ensayo
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
0.07-0.11 μg/mL
mol peso
13.7 kDa
envase
pkg of 50 μg
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GREM1(26585)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)