SRP3036
Fas Ligand human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Sinónimos:
APTL, Apo I Ligand, CD95L, TNFSF6, soluble Fas Ligand (sFasL)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in CHO cells
Ensayo
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
≤10.0 ng/mL
mol peso
17.9 kDa
envase
pkg of 10 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
idoneidad
suitable for molecular biology
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... FASLG(356)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?