Documentos clave
SRP0717
Sigma-Aldrich
NEK8, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
Seleccione un Tamaño
10 μG
US$ 555,00
US$ 555,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
US$ 555,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
US$ 555,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
70-95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
actividad específica
5.0-7.0 nmol/min·mg
mol peso
~66 kDa
concentración
0.05 μg/μL
nº de acceso
NM_178170
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... NEK8(284086)
Aplicación
Useful for kinase assay and Western blot.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Recombinant human NEK8 (1-322) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. NEK8 or NIMA-related kinase 8 is a member of the serine/threionine protein kinase family related to NIMA (never in mitosis, gene A) of Aspergillus nidulans which may play a role in cell cycle progression from G2 to M phase. NEK8 is part of a complex of ciliary proteins required for renal and cardiovascular development (1). NEK8 interacts with polycystin signal transduction pathways and may control the targeting of these ciliary proteins (2).
Reconstitución
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Almacenamiento y estabilidad
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Información legal
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)