SRP0714
ERN2 (IRE2), Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
70-95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
actividad específica
2.0-3.0 nmol/min·mg (radiometric)
mol peso
~80 kDa
concentración
0.1 μg/μL
nº de acceso
NM_033266
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... ERN2(10595)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Almacenamiento y estabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)