Documentos clave
SRP0710
Sigma-Aldrich
EGFR (T790M C797S L858R), Active
PRECISIO ®Kinase, recombinant
Seleccione un Tamaño
10 μG
US$ 535,00
US$ 535,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
US$ 535,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
US$ 535,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
70-95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
actividad específica
34-46 nmol/min·mg (radiometric)
mol peso
~89-100 kDa
concentración
0.1 μg/μL
nº de acceso
NM_005228
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... EGFR(1956)
Aplicación
Useful for kinase assay.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Recombinant human EGFR (T790M C797S L858R) (668-end) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. EGFR is the receptor for members of the EGF family and is a transmembrane glycoprotein that has tyrosine kinase activity. Binding of epidermal growth factor to EGFR induces receptor dimerization and tyrosine autophosphorylation and leads to cell proliferation, differentiation, motility, and cell survival (1). Activation of EGFR triggers mitogenic signaling in gastrointestinal mucosa, and its expression is upregulated in colon cancers and most neoplasms (2). Activation of EGFR triggers activation of the ERK-signaling pathway in normal gastric epithelial and colon cancer cell lines. Inactivation of EGFR with selective inhibitors significantly reduces ERK2 activation, c-fos mRNA expression and cell proliferation.
Reconstitución
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Almacenamiento y estabilidad
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Información legal
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)