Documentos clave
SRP0663
Sigma-Aldrich
CBL-B, HIS- AviTag (Human)
recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
frozen liquid
mol peso
48 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CBLB(868)
Descripción general
Human Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b (CBL-B), also known as E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56, and SH3-binding protein CBL-B, GenBank Accession No. NM_170662, a.a. 39 - 426 with N-terminal His-tag and N-terminal Avi-tag, expressed in an E. coli expression system. MW=48 kDa.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)