Documentos clave
SRP0624
Sigma-Aldrich
FCRN, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Brambell receptor, neonatal Fc receptor
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
32 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... FCGRT(2217)
Descripción general
Human complex of FcRn also known as Neonatal Fc receptor, heterodimer of FCGRT (Fc Fragment of IgG Receptor and Transporter), GenBank Accession No. NM_001136019, a.a. 24-297, with a C-terminal His-tag, MW=32 kDa and B2M, also known as beta 2 microglobulin, GenBank Accession No. NM_004048, a.a 1-119, MW=14 kDa. Individually expressed in a HEK293 expression system.
Forma física
Aqueous solution
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What are the constituents of the buffer this protein is supplied in? Thanks
    1 answer
    1. The buffer used to prepare this product is 8 mM phosphate, pH 7.4, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, and 20 % glycerol.