Documentos clave
SRP0591
Sigma-Aldrich
PD-1 (I126A), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
44.5 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PDCD1(5133)
Descripción general
Human secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_014143, amino acids 25-167 with an I126A mutation, fused at the C-terminus with the Fc portion of human IgG1, and C-terminal Avitag , expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 44.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)