SRP0554
Mouse CD155, His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Poliovirus receptor and Nectin-like protein 5
About This Item
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
37.5 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
mouse ... PVR(52118)
Descripción general
Forma física
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)