SRP0526
B7-1 (CD80), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
CTLA-4 Counter-Receptor B7.1
About This Item
Productos recomendados
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)