Documentos clave
SRP0509
Sigma-Aldrich
GPD1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinónimos:
GPD1, GPDH1, glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1
Seleccione un Tamaño
50 μG
US$ 501,00
US$ 501,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
US$ 501,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
US$ 501,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
frozen liquid
mol peso
38.4 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... GPD1(2819)
Descripción general
Human GPD1 (glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1), also known as GPDH1, GenBank Accession No. NM_005276, a.a. 2-349(end), with N-terminal His-tag, MW=38.4 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)