SRP0289
Cathepsin B Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
APP secretase, CPSB
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
actividad específica
≥2228 pmol/min-μg
mol peso
43 kDa
concentración
>1 mg/mL
técnicas
activity assay: suitable
solubilidad
water: soluble
idoneidad
suitable for molecular biology
Nº de acceso NCBI
aplicaciones
life science and biopharma
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CTSB(1508)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)