SML4094
RECTAS
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Chloro-6-Furfurylaminopurine, 2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-7H-purin-6-amine, 2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-9H-purin-6-amine, 2-Chloro-N-[(furan-2-yl)methyl]-7H-purin-6-amine, 2-Chloro-N6-furfuryl-adenine, NSC 45794, NSC-45794, NSC45794
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
Clc1nc2[nH]cnc2c(n1)NCc3[o]ccc3
InChI
1S/C10H8ClN5O/c11-10-15-8(7-9(16-10)14-5-13-7)12-4-6-2-1-3-17-6/h1-3,5H,4H2,(H2,12,13,14,15,16)
Clave InChI
QGUOPVCOXHVPJX-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
RECTAS is an orally active, CDC2-like kinase 1 (CLK1) allosteric activator that enhances SRSF6 c-terminal RS domain phosphorylation by CLK1, thereby promoting CLK1/SRSF5 pathway-mediated pre-mRNA splicing events. RECTAS restores IKBKAP-familial dysautonomia (FD) exon 20 inclusion in cultured cells (2-10 μM; FD patient iPSC-SNs & murine neuro 2A cells) and in IKBKAP-FD transgenic mice in vivo (two p.o. doses of 300 or 400 mg/kg 4h apart). RECTAS suppresses MC38 tumor growth (by 37/47% at 10/25 μM at the end of 33-day treatment via daily intratumoral injection) by reducing aberrant splicing events and enhancing the splice-neoantigens production.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)