Merck
SML3897
Sigma-Aldrich
Tyramide alkyne
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
AP1, Alkyne tyramide, Alkyne-phenol 1, N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]-5-hexynamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
231.29
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell penetrant and highly efficient clickable ascorbate peroxidase 2 (APEX2) substrate that significantly improves APEX-labeling efficiency in intact yeast cells
Tyramide alkyne (Alkyne-phenol 1) is a cell penetrant and highly efficient clickable ascorbate peroxidase 2 (APEX2) substrate that significantly improves APEX-labeling efficiency in intact yeast cells. Tyramide alkyne enable biotin-independent detection of labeled proteins.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dynamic mapping of proteome trafficking within and between living cells by TransitID
Cell, 186(15), 3307-3324 (2023)
Compartment-Specific Labeling of Bacterial Periplasmic Proteins by Peroxidase-Mediated Biotinylation
ACS infectious diseases, 4(6), 918-925 (2018)