SML3848
Y-320
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-(4-Chlorophenyl)-N-[3-cyano-4-(4-morpholin-4-ylpiperidin-1-yl)phenyl]-5-methylpyrazole-4-carboxamide, 1-(4-Chlorophenyl)-N-[3-cyano-4-(4-morpholinopiperidin-1-yl)-phenyl]-5-methylpyrazole-4-carboxamide, 1-(4-Chlorophenyl)-N-[3-cyano-4-[4-(4-morpholinyl)-1-piperidinyl]phenyl]-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Y 320, Y320
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N#CC1=CC(NC(C2=C(C)N(C3=CC=C(C=C3)Cl)N=C2)=O)=CC=C1N4CCC(CC4)N5CCOCC5
InChI
1S/C27H29ClN6O2/c1-19-25(18-30-34(19)24-5-2-21(28)3-6-24)27(35)31-22-4-7-26(20(16-22)17-29)33-10-8-23(9-11-33)32-12-14-36-15-13-32/h2-7,16,18,23H,8-15H2,1H3,(H,31,35)
InChI key
BWZNJVZTAWBIFG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)