Merck
SML3811
Sigma-Aldrich
Hygromycin A
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Totomycin, 5-Deoxy-5-[[(2E)-3-[4-[(6-deoxy-β-D-arabino-hexofuranos-5-ulos-1-yl)oxy]-3-hydroxyphenyl]-2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl]amino]-1,2-O-methylene-D-neo-inositol, Homomycin, Hygromycin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H29NO12
Número de CAS:
Peso molecular:
511.48
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@]2([H])[C@@]([C@@H]([C@@H]([C@@H]1O)NC(/C(C)=C/C3=CC=C(C(O)=C3)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]4O)O)C(C)=O)=O)O)([H])OCO2
InChI
1S/C23H29NO12/c1-8(22(32)24-13-14(27)16(29)21-20(15(13)28)33-7-34-21)5-10-3-4-12(11(26)6-10)35-23-18(31)17(30)19(36-23)9(2)25/h3-6,13-21,23,26-31H,7H2,1-2H3,(H,24,32)/b8-5+/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,21-,23-/m1/s1
Clave InChI
YQYJSBFKSSDGFO-IIHALWDASA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
An orally available antibiotic; selectively taken up by nucleoside transporter specific to spirochete bacteria including Borreliella burgdorferi
Hygromycin A is an orally available antibiotic produced by Streptomyces hygroscopicus that targets the ribosomal 23S rRNA. Hygromycin A is selectively taken up by nucleoside transporter specific to spirochete bacteria including Borreliella burgdorferi, which causes Lyme disease. It clears B. burgdorferi infection in mice with lesser disruption of micron=biome than clinical antibiotics.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A selective antibiotic for Lyme disease
Cell, 184(21), 5405-5418 (2021)
Perturbation of ribosomal subunit dynamics by inhibitors of tRNA translocation
RNA, 27(9), 981-990 (2021)