Saltar a
SML3797
Biotin-HPDP
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-N-[6-[[1-oxo-3-(2-pyridinyldithio)propyl]amino]hexyl]-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, HPDP-Biotin, N-[6-(Biotinamido)hexyl]-3′-(2′-pyridyldithio)propionamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H37N5O3S3
Número CAS:
Peso molecular:
539.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
S1[C@H]([C@H]3NC(=O)N[C@H]3C1)CCCCC(=O)NCCCCCCNC(=O)CCSSc2ncccc2
InChI
1S/C24H37N5O3S3/c30-20(10-4-3-9-19-23-18(17-33-19)28-24(32)29-23)25-13-6-1-2-7-14-26-21(31)12-16-34-35-22-11-5-8-15-27-22/h5,8,11,15,18-19,23H,1-4,6-7,9-10,12-14,16-17H2,(H,25,30)(H,26,31)(H2,28,29,32)/t18-,19-,23-/m0/s1
InChI key
QLPHBNRMJLFRGO-YDHSSHFGSA-N
Biochem/physiol Actions
Biotin-HPDP (HPDP-Biotin) is a membrane-permeable and reversible biotinylating reagent that is used to biotinylate target proteins via covalent disulfide bond (-S-S-) formation with free sulfhydryl (-SH) groups. The biotin-tagged proteins can then be subjected to affinity labeling or isolation/purification using avidin conjugates or beads. Unlike tranditonal biotinylation methods, Biotin-HPDP tag can be removed with reducing agents such as dithiothreitol (DTT) without the need of harsh reagents to dissociate the high affinity interaction between avidin and biotin.
Membrane-permeable, reversible biotinylating reagent for affinity labeling and isolation of proteins.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)