Merck
SML3767
Sigma-Aldrich
AA-263
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Hydroxybenzaldehyde 2-(4-nitrophenyl)hydrazone, NSC 101540, Salicylaldehyde 4-nitrophenylhydrazone, o-Hydroxybenzaldehyde p-nitrophenylhydrazone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
257.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
, Faint orange to Red
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N\N=C\c2c(cccc2)O
InChI
1S/C13H11N3O3/c17-13-4-2-1-3-10(13)9-14-15-11-5-7-12(8-6-11)16(18)19/h1-9,15,17H/b14-9+
Clave InChI
VQIJGQPVYQKSSH-NTEUORMPSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
AA-263 is a cell penetrant, potent and selective ATF6 activator that corrects the trafficking, conformation, secretion, and function of AAT-Z. AA-263 increases AAT neutrophil elastase (NE) inhibitory activity, while reducing polymer accumulation for the majority of AATD (alpha-1 antitrypsin (AAT) causes AAT deficiency) variants.
Cell penetrant, potent and selective ATF6 activator that corrects the trafficking, conformation, secretion, and function of AAT-Z
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Capturing the conversion of the pathogenic alpha-1-antitrypsin fold by ATF6 enhanced proteostasis
Cell Chemical Biology, 30(1) (2023)