SML3521
m-Trifluoromethyl-diphenyl diselenide
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,2-Bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)diselane, Bis(3-trifluoromethylphenyl) diselenide, Di(3-trifluoromethylphenyl) diselenide, TFDD, [(m-CF3-PhSe)2; Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] diselenide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
oil
color
colorless to yellow
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
FC(F)(C1=CC([Se][Se]C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=CC=C1)F
Clave InChI
DGOYKERNPXVRDM-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)