Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H32N6·Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
511.49
UNSPSC Code:
12352125
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Propidium monoazide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
red to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NC1=CC2=C(C=C1)C3=C(C=C(C=C3)N)[N+](CCC[N+](CC)(C)CC)=C2C4=CC=CC=C4.[Cl-].[Cl-]
InChI key
NUMTTYQOTJKZSE-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Propidium derivative that allows light-induced crosslinkage to DNA for highly selective live-dead cells analysis by PCR or fluorescence microscopy.
Propidium monoazide (PMA) is a propidium derivative with an azide group that allows crosslinkage to DNA upon light exposure. PMA is only permeable to bacteria with compromised membrane integrity, making it highly selective for sick/dying/dead cells over healthy cells. PMA is typically added to cell samples (50 μM for 1-15 min in the dark) prior to cross-linking induction (650-W halogen light source), washing and DNA extraction. Due to its higher charge, PMA (+2) is less permeant to live cells and more selective than ethidium monoazide/EMA (+1) for dead cells. The stained cells can also be viewed and analyzed by fluorescence microscopy.
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC), solid | description - |
| form powder | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility ethanol: soluble, DMF: soluble | solubility - |
| color red to black | color orange | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?