Saltar a
SML3402
HSip-1 trifluoroacetate hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Cyclen-AF-Cu trifluoroacetate hydrate, HSip 1, HSip1, Hydrogen Sulfide imaging probe-1, [N-(3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-5-yl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1-acetamide-κN1,κN4,κN7,κN10]-copper(2+) trifluoroacetate hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H33CuN5O6 · xC2HF3O2 · yH2O
Peso molecular:
623.16 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
41121706
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
green to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1OC2(C3=CC=C(NC(C[N]45CC[N@@]6([H])CC[N]7([H])CC[N@]([Cu@+2]765)([H])CC4)=O)C=C13)C8=CC=C(C=C8OC9=CC(O)=CC=C92)O.[y H2O]
Biochem/physiol Actions
HSip-1 (Cyclen-AF-Cu; Hydrogen Sulfide imaging probe-1) is a sensitive hydrogen sulfide (H2S) fluorescent probe that displays a selective turn-on fluorescence response to sulfide anion (Ex/Em = 491/516 nm), but not GSH, L-Cys, DL-Hcy, 2-ME, DTT, SCN-, Na2SO3, Na2S2O3, or sodium ascorbate. HSip-1 is not membrane-permeable and is commonly employed for detecting H2S in media/buffers, cell lysates, blood, physiological fluids and tissue homogenates. HSip-1 is commonly used in the range from 1-100 μM depending on the H2S concentrations in samples, optimal probe concentration needs to be titred.
Sensitive and selective hydrogen sulfide (H2S) fluorescent probe.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3326B8806SML0676
description
≥98% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
description
1 mg/mL in DMSO
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)