Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H28N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
336.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
, Light yellow to very dark red-bown
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CN(CCN(C(CNCC1=CC(C(OCC)=O)=CC=N1)=O)CC)C
InChI
1S/C17H28N4O3/c1-5-21(10-9-20(3)4)16(22)13-18-12-15-11-14(7-8-19-15)17(23)24-6-2/h7-8,11,18H,5-6,9-10,12-13H2,1-4H3
InChI key
WCILOMUUNVPIKQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Histone H3K4 demethylase inhibitor KDM5-C49 ethyl ester prodrug that selectively upregulates H3K4me3 and inhibits KDM5-dependent cancer growth.
KDM5-C70 (KDOAM-21) corresponds to the ethyl ester precursor of a selective αKG-competitive KDM5 histone demethylase inhibitor KDM5-C49 (KDOAM-21; KDM5A/B/C/D Ki = 2/1/6.1/3.4 nM vs. KDM4C/6B/3A/2A Ki = 0.51/4.55/2.59/4.4 μM; KDM5A/B/C/D IC50 = 1.1/0.8/3.2/2.7 μM by FDH assay with [αKG] = 1 mM & [E]/[S] = 0.5/15 μM; KDM5A/B/C IC50 = 25/30/59 nM by alphaLISA with [αKG] = 25 μM & [E]/[S] = 10/100 nM). KDM5-C70 treatment selectively upregulates cellular histone H3 trimethylation on Lys4 (H3K4me3), but not on Lys9/7/36 (5 μM, 3d), and inhibits KDM5-dependent cancer growth (by 85%/MCF7/11d, 97%/BT474/24d, and 70%/ZR-75-1/24d; 5 μM).
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form oil | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| color , Light yellow to very dark red-bown | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?