Documentos clave
SML3392
Sigma-Aldrich
BC-11 hydrobromide
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Carbamimidothioic acid (4-boronophenyl)methyl ester hydrobromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11BN2O2S·HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
290.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
B(O)(O)c1ccc(cc1)CS\C(=N/[H])\N.Br
InChI
1S/C8H11BN2O2S.BrH/c10-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)9(12)13;/h1-4,12-13H,5H2,(H3,10,11);1H
Clave InChI
PAFZAMOVHIRQOD-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BC-11 is a potent and selective inhibitor of urokinase (urokinase-plasminogen activator, uPA). BC-11 inhibits clot lysis with no effect on clot formation. BC-11 exhibits anti-fibrotic activity and improves wound healing and scar quality after topical administration in mice.
potent and selective inhibitor of urokinase (urokinase-plasminogen activator, uPA)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alessandra Longo et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(6), 9879-9889 (2015-06-02)
BC-11 is an easily synthesized simple thiouronium-substituted phenylboronic acid, which has been shown to be cytotoxic on triple negative MDA-MB231 breast cancer cells by inducing a perturbation of cell cycle when administered at a concentration equal to its ED50 at