Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Glatiramer acetate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
OC([C@@H](N)C)=O.OC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O.OC([C@@H](N)CC1=CC=C(C=C1)O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.C6H14N2O2.C5H9NO4.C3H7NO2/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;1-2(4)3(5)6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t8-;5-;3-;2-/m0000/s1
InChI key
YLOCGHYTXIINAI-XKUOMLDTSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form (Powder or Lyophilized powder or film) | form powder | form (Powder or Lyophilized powder or film) | form (Powder or Lyophilized powder or film) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to off-white |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?