Saltar a
SML3386
Macitentan
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
ACT 064992, ACT-064992, ACT064992, Actelion-1, N-[5-(4-Bromophenyl)-6-[2-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]ethoxy]-4-pyrimidinyl]-N′-propyl-sulfamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H20Br2N6O4S
Número CAS:
Peso molecular:
588.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
BrC1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CN=C2OCCOC3=NC=C(C=N3)Br)NS(NCCC)(=O)=O
InChI
1S/C19H20Br2N6O4S/c1-2-7-26-32(28,29)27-17-16(13-3-5-14(20)6-4-13)18(25-12-24-17)30-8-9-31-19-22-10-15(21)11-23-19/h3-6,10-12,26H,2,7-9H2,1H3,(H,24,25,27)
InChI key
JGCMEBMXRHSZKX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Macitentan (ACT-064992; actelion-1) is an orally active, potent endothelin (ET) receptor antagonist that blocks ET-1-induced cellular calicum response (IC50 in nM = 0.9/HPASMC, 0.8/RASMC, 1.84/m3T3), as well as ET-1-induced contractions of rat aortic rings (ETA) and S6c-induced rat tracheal rings (ETB) ex vivo (pA2 = 7.6 and 5.9, respectively). Macitentan displays therapeutic efficacy in rat hypertension models in vivo (0.3-100 mg/kg p.o. via single or daily dosing).
Orally active, potent endothelin (ET) receptor antagonist with therapeutic efficacy against hypertension in vivo.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1A056601A0569027102
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance), grit
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
form
powder
form
solid
form
solid
form
grit
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)