Saltar a
SML3379
D159687
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-(4-((3′-Chloro-6-methoxy-[1,1′-biphenyl]-3-yl)methyl)phenyl)urea, D 159687, N-[4-[(3′-Chloro-6-methoxy[1,1′-biphenyl]-3-yl)methyl]phenyl]urea, [4-(3′-Chloro-6-methoxy-biphenyl-3-ylmethyl)phenyl]urea, [4-[[3-(3-Chlorophenyl)-4-methoxyphenyl]methyl]phenyl]urea
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H19ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
366.84
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)c2c(ccc(c2)Cc3ccc(cc3)NC(=O)N)OC
InChI
1S/C21H19ClN2O2/c1-26-20-10-7-15(12-19(20)16-3-2-4-17(22)13-16)11-14-5-8-18(9-6-14)24-21(23)25/h2-10,12-13H,11H2,1H3,(H3,23,24,25)
InChI key
RJJLUTWHJUDZFP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, orally available, potent and selective PDE4D negative allosteric modulator (NAM), more effective & much less emetic than Rolipram in vivo.
D159687 is a brain-penetrant, orally available, highly potent and selective negative allosteric modulator (NAM) against phosphodiesterase 4 (PDE4) subtype PDE4D (hPDE4D7 IC50 = 27 nM; PDE4A1/B1/C1 IC50 = 2.50/1.47/6.80 μM; IC50 ≥29 μM against PDE1/2/3/5/7/8/9/10/11 subtypes). Comparing to Rolipram, D159678 offers similar in vivo efficacy on long-term memory formation by novel object recognition test (MED = 3 μg/kg mouse iv., 1 μg/kg rat p.o.), while being more effective in the scopolamine-impaired Y-maze tests (D159678/Rolipram MED = 0.1/1 μg/kg mouse iv. or 30/100 μg/kg mouse p.o.) and much less emetic in shrews/dog/monkeys (by 100-/3000-/500-fold).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3478SAB2109097SML2840
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
affinity isolated antibody
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
, Faint red to very dark red
color
-
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)