Saltar a
SML3363
GNE-317
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-(6-(3-Methoxyoxetan-3-yl)-4-morpholinothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)pyrimidin-2-amine, 5-(6-(3-Methoxyoxetan-3-yl)-7-methyl-4-morpholinothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)pyrimidin-2-amine, 5-[6-(3-Methoxy-3-oxetanyl)-7-methyl-4-(4-morpholinyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl]-2-pyrimidinamine, GNE 317, GNE317
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22N6O3S
Número CAS:
Peso molecular:
414.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=C(C2=NC3=C(C(N4CCOCC4)=N2)SC(C5(COC5)OC)=C3C)C=N1
InChI
1S/C19H22N6O3S/c1-11-13-14(29-15(11)19(26-2)9-28-10-19)17(25-3-5-27-6-4-25)24-16(23-13)12-7-21-18(20)22-8-12/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3,(H2,20,21,22)
InChI key
XOZLHJMDLKDZAL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GNE-317 is an orally active potent inhibitor against phosphoinositide 3-kinase (PI3K Ki = 2/α, 27/β, 7/δ, 7/γ) and mTOR (Ki = 9 nM). GNE-317 exhibits antiproliferation potency in glioblastoma cancer cultures (EC50 from 140 to 570 nM in seven cultures) and anti-tumor efficacy in mice in vivo (40 mg/kg/d for 2 wks, then 30 mg/kg/d after; U87, GS2, and GBM10 orthotopic models).
Orally active, potent phosphoinositide 3-kinase (PI3K) and mTOR inhibitor with anti-glioblastoma efficacy in cultures in mice in vivo.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EMU057121EHU103411
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Gne
description
targeting human WDFY3-AS2
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)