Merck
SML3323
Sigma-Aldrich
MS9715
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S,4R)-1-((S)-2-(9-(4-((4-(5-(7-fluoroquinolin-4-yl)-1-methyl-1H-imidazol-4-yl)-3,5-dimethylbenzyl)amino)butanamido)nonanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)pyrrolidine-2-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C58H74FN9O5S
Peso molecular:
1028.33
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=C(C(C)=CC(CNCCCC(NCCCCCCCCC(N[C@H](C(N2[C@@H](C[C@H](C2)O)C(N[C@H](C3=CC=C(C=C3)C4=C(N=CS4)C)C)=O)=O)C(C)(C)C)=O)=O)=C1)C5=C(N(C=N5)C)C6=CC=NC7=C6C=CC(F)=C7
InChI
1S/C58H74FN9O5S/c1-36-28-40(29-37(2)51(36)52-53(67(8)34-63-52)46-24-27-61-47-30-43(59)22-23-45(46)47)32-60-25-15-17-49(70)62-26-14-12-10-9-11-13-16-50(71)66-55(58(5,6)7)57(73)68-33-44(69)31-48(68)56(72)65-38(3)41-18-20-42(21-19-41)54-39(4)64-35-74-54/h18-
Clave InChI
RWXCSOWWDBANDF-LPFSXYLXSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MS9715 is a potent and highly selective degrader (PROTAC) of NSD3 (Nuclear receptor binding SET domain protein 3) that effectively depletes NSD3 and the associated cMyc oncogenic node. MS9715 comprised of NSD3 antagonist BI-9321 linked to an E3 ligase VHL ligand. It potently inhibits growth of NSD3-dependent hematological cancer cells.
Potent and highly selective degrader (PROTAC) of NSD3 that effectively depletes NSD3 and the associated cMyc oncogenic node
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)