Merck
SML3208
Sigma-Aldrich
CPYPP
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[3′-(2′′-chlorophenyl)-2′-propen-1′-ylidene]-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 141,00
25 MG
US$ 567,00
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 141,00
25 MG
US$ 567,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H13ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
324.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
orange to dark red
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Clc1c(cccc1)C=CC=C2C(=O)N(NC2=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H13ClN2O2/c19-16-12-5-4-7-13(16)8-6-11-15-17(22)20-21(18(15)23)14-9-2-1-3-10-14/h1-12H,(H,20,22)
Clave InChI
VVZJFICTTKPNCK-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CPYPP is a cell permeable potent and selective reversible inhibitor of DOCK2 that binds to DOCK2 DHR-2 domain. CPYPP is a DOCK2-Rac1 interaction inhibitor. It also inhibits DOCK1 and DOCK5. CPYPP potently inhibits metastatic spread of aggressive ROBO1deficient prostate cancer cells through the vasculature of transgenic Zebrafish model.
cell permeable potent and selective reversible inhibitor of DOCK2 that binds to DOCK2 DHR-2 domain
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)