Saltar a
SML3196
SU086
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2E)-3-(3-Nitrophenyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 104,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 418,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H17NO6
Número CAS:
Peso molecular:
343.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
SU086 is a cell-permeable, non-toxic, bioavailable chalcone compound that decreases HSP90 levels and impairs glycolysis. SU086 is shown to inhibit prostate cancer cell growth, migration, and invasion in vitro (10 μM) through non-androgen receptor mediated pathways. SU086 displays favorable PK profile and synergizes with enzalutamide and abiraterone to decrease prostate cancer growth in vitro and in vivo. It is a potent inhibitor of selenoprotein thioredoxin reductases (TrxRs).
cell-permeable, non-toxic, bioavailable chalcone compound that decreases HSP90 levels and impairs glycolysis
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
385898
description
≥98% (HPLC)
description
Hsp90, Human, is a ~90 kDa heat shock protein that is constitutively expressed and resides in the cytoplasm. It exists as a dimer and binds to several other cellular proteins.
form
powder
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)