Merck
SML3164
Sigma-Aldrich
CAM833
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
CAM833A, N-(2-((2S,4R)-2-(((S)-1-(2-chloro-4-methoxyphenyl)ethyl)carbamoyl)-4-hydroxypyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl)-6-fluoroquinoline-2-carboxamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 177,00
25 MG
US$ 716,00
US$ 177,00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 177,00
25 MG
US$ 716,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H26ClFN4O5
Peso molecular:
528.96
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.77
US$ 177,00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC1=CC=C(N=C(C(NCC(N2[C@H](C(N[C@H](C3=C(Cl)C=C(OC)C=C3)C)=O)C[C@@H](O)C2)=O)=O)C=C4)C4=C1
Clave InChI
PMUWBFKMLGLUTF-KNUWZQJKSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CAM833 is a potent and selective inhibitor of RAD51:BRCA2 interaction that inhibits RAD51 foci formation in A549 non-small cell lung carcinoma (NSCLC) cells. CAM833 suppresses extended RAD51 filament assembly. It potentiates the DNA damage by ionizing radiation in cells.
potent and selective inhibitor of RAD51:BRCA2 interaction
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Duncan E Scott et al.
Cell chemical biology, 28(6), 835-847 (2021-03-05)
BRCA2 controls RAD51 recombinase during homologous DNA recombination (HDR) through eight evolutionarily conserved BRC repeats, which individually engage RAD51 via the motif Phe-x-x-Ala. Using structure-guided molecular design, templated on a monomeric thermostable chimera between human RAD51 and archaeal RadA, we
Duncan E Scott et al.
Cell chemical biology, 28(6), 835-847 (2021-03-05)
BRCA2 controls RAD51 recombinase during homologous DNA recombination (HDR) through eight evolutionarily conserved BRC repeats, which individually engage RAD51 via the motif Phe-x-x-Ala. Using structure-guided molecular design, templated on a monomeric thermostable chimera between human RAD51 and archaeal RadA, we