Saltar a
SML3136
CGP-54626
≥95% (HPLC), Potent selective GABA(B) receptor antagonist, powder
Sinónimos:
CGP-54626A, Cyclohexylmethyl((S)-3-((S)-1-(3,4-dichlorophenyl)ethylamino)-2-hydroxypropyl)phosphinic acid hydrochloride, P-(Cyclohexylmethyl)-P -[(2S )-3-[[(1S )-1-(3,4-dichlorophenyl)ethyl]amino]-2-hydroxypropyl]-phosphinic acid hydrochloride, [3-[N-[(1S)-1-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]amino]-(2S)-hydroxypropyl](cyclohexylmethyl)phosphinic acid hydrochloride, [S-(R*,R*)]-[3-[[1-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]amino]-2-hydroxypropyl](cyclohexylmethyl) phosphinic acid hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 157,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 506,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H28Cl2NO3P · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
444.76
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
US$ 157,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
CGP-54626, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=C(C=CC([C@@H](NC[C@@H](CP(CC2CCCCC2)(O)=O)O)C)=C1)Cl.Cl
InChI
1S/C18H28Cl2NO3P.ClH/c1-13(15-7-8-17(19)18(20)9-15)21-10-16(22)12-25(23,24)11-14-5-3-2-4-6-14;/h7-9,13-14,16,21-22H,2-6,10-12H2,1H3,(H,23,24);1H/t13-,16-;/m0./s1
InChI key
ZQCFHOVIXCJPLE-LINSIKMZSA-N
Biochem/physiol Actions
CGP-54626 is an orally available, potent selective GABAB receptor antagonist with an IC50 of 4 nM that binds to orthosteric site of (Kd = 33.1 nM) GABA(B)-R1. CGP 54626 decreases a sensitivity to ethanol in Drosophila melanogaster model.
Potent selective GABA(B) receptor antagonist
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0594SML0593SML3531
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)