Merck
SML3132
Sigma-Aldrich
Tivozanib
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-[2-Chloro-4-(6,7-dimethoxyquinolin-4-yl)oxyphenyl]-3-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)urea, AV-951, KRN951, N-[2-Chloro-4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N?-(5-methyl-3-isoxazolyl)urea
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 127,00
50 MG
US$ 505,00
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 127,00
50 MG
US$ 505,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H19ClN4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
454.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1=C(Cl)C=C(C=C1)OC2=C3C=C(C(OC)=CC3=NC=C2)OC)NC4=NOC(C)=C4
InChI
1S/C22H19ClN4O5/c1-12-8-21(27-32-12)26-22(28)25-16-5-4-13(9-15(16)23)31-18-6-7-24-17-11-20(30-3)19(29-2)10-14(17)18/h4-11H,1-3H3,(H2,25,26,27,28)
Clave InChI
SPMVMDHWKHCIDT-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Tivozanib (KRN951) is an oral, next-generation vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) tyrosine kinase inhibitor (TKI). Tivozanib is a potent, selective inhibitor of VEGFRs 1, 2, and 3 with a long half-life designed to improve efficacy and tolerability.
orally active, potent, selective inhibitor of VEGFRs 1, 2, and 3 with a long half-life designed to improve efficacy and tolerability
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)