Merck
SML3131
Sigma-Aldrich
GSK620
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-Benzyl-N5-cyclopropyl-N3-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3,5-dicarboxamide, GSK 620, GSK-620, N5-Cyclopropyl-1,2-dihydro-N3-methyl-2-oxo-1-(phenylmethyl)-3,5-pyridinedicarboxamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 240,00
25 MG
US$ 965,00
US$ 240,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 240,00
25 MG
US$ 965,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H19N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
325.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
US$ 240,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1N(C=C(C=C1C(NC)=O)C(NC2CC2)=O)CC3=CC=CC=C3
Clave InChI
QZZCUOVXHPAQRQ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
GSK620 Is an orally active, potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor (BD2/BD1 pIC50 = 6.5/4.6/BRD2, 7.1/4.6/BRD3, 7.1/4.8/BRD4, 6.7/4.6/BRDT) with improved oral availability than GSK046 (iBET-BD2) and in vivo efficacy in inflammatory disease models, including collagen-induced arthritis (3-10 mg/kg/d p.o. in rats), imiquimod (IMQ)-induced psoriasis (20 mg/kg/d p.o. in mice), and a nonalcoholic steatohepatitis (NAFLD) model (20 mg/kg/d p.o. in STAM mice).
Potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor with in vivo efficacy in inflammatory disease models and improved oral availability than GSK046.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)