Merck
SML3128
Sigma-Aldrich
HU-308
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(1S,4S,5S)-4-[4-(1,1-Dimethylheptyl)-2,6-dimethoxyphenyl]-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, HU308
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 227,00
25 MG
US$ 907,00
US$ 227,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 227,00
25 MG
US$ 907,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H42O3
Número de CAS:
Peso molecular:
414.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 227,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D 180.0 to 130.0°, c = 0.5 in chloroform-d
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to dark beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
CCCCCCC(C)(C1=CC(OC)=C(C(OC)=C1)[C@]2(C=C([C@@H]3C(C)([C@H]2C3)C)CO)[H])C
InChI
1S/C27H42O3/c1-8-9-10-11-12-26(2,3)19-14-23(29-6)25(24(15-19)30-7)20-13-18(17-28)21-16-22(20)27(21,4)5/h13-15,20-22,28H,8-12,16-17H2,1-7H3/t20-,21+,22-/m0/s1
Clave InChI
CFMRIVODIXTERW-BDTNDASRSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CB2 Cannabinoid receptor agonist
HU-308 is a potent, selective agonist of the cannabinoid receptor CB2. The Ki values for CB2 vs. CB1 are 22.7nM and >10 mM, respectively. HU-308 has anti-inflammatory and neuroprotective properties, and reduces liver damage in a hepatic ischemia/reperfusion injury model.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)