Documentos clave
SML3103
Sigma-Aldrich
Fluticasone furoate
≥98% (HPLC), powder, glucocorticoid receptor agonist
Sinónimos:
6a,9a-Difluoro-17a-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11β-hydroxy-16a-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carbothioic acid S-fluoromethyl ester, GSK 685 698, GSK 685698, GSK685698, GW 685698X, GW685698X, Veramyst, 6α,9α-Difluoro-17α-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11β-hydroxy-6α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carbothioic acid S-fluoromethyl ester
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 112,00
50 MG
US$ 453,00
US$ 112,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 112,00
50 MG
US$ 453,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H29F3O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
538.58
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 112,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Fluticasone furoate, ≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@@H](C4)C)(OC(=O)c5[o]ccc5)C(=O)SCF)(C[C@@H]2O)C)C[C@@H](C3=CC(=O)C=C[C@@]31C)F
InChI
1S/C27H29F3O6S/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(31)6-7-24(18,2)26(17,30)21(32)12-25(16,3)27(14,23(34)37-13-28)36-22(33)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,19,21,32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
Clave InChI
XTULMSXFIHGYFS-VLSRWLAYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Fluticasone furoate is a highly potent and selective glucocorticoid receptor (GR) agonist (EC50 = 57 pM by A549-based GRE reporter assay; IC50 = 29 nM against 3.2 ng/mL TNF-α-induced NF-κB activation by A549 reporter line; 117 pM against 1 ng/mL LPS-induced TNF-α release from human PBMCs). Fluticasone furoate prevents ovalbumin-induced lung eosinophilia in an allergic lung inflammation model in vivo (30 μg/brown Norway rat intratracheally) with much reduced or no potency toward mineralocorticoid, progesterone, androgen or estrogen receptors.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)