Merck
SML3023
Sigma-Aldrich
NR187
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-((4-Chlorobenzyl)(ethyl)amino)-4-(cyclopentylamino)-N-(3-(2-oxopyrrolidin-1-yl)propyl)pyrimidine-5-carboxamide, NR162 control, NR162 inactive control, NR162 negative control
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 156,00
25 MG
US$ 627,00
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 156,00
25 MG
US$ 627,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H35ClN6O2
Peso molecular:
499.05
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
film
color
colorless
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inactive analog of and negative control for the potent and selective inhibitor NR162 against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK.
NR187 is an inactive analog of and negative control for the potent and selective inhibitor NR162 against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)