Saltar a
SML2995
Enviroxime
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(E)-(2-Amino-1-(isopropylsulfonyl)-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)(phenyl)methanone oxime, (E)-6-[(Hydroxyimino)phenylmethyl]-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]-1H-benzimidazol-2-amine, (E)-LY 122771-72, (E)-LY-122771-72, (E)-LY122771-72, (E)-Viroxime, 6-[(E)-(Hydroxyimino)phenylmethyl]-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]-1H-benzimidazol-2-amine, EvirX, LY 122772, LY-122772, LY122772
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18N4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
358.41
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to very dark grey
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(C=CC(/C(C2=CC=CC=C2)=N/O)=C3)=C3N1S(C(C)C)(=O)=O
Biochem/physiol Actions
Enviroxime (LY 122772) is a selective phosphatidylinositol 4-kinase type IIIβ (PI4KB, PI4KIIIβ) inhibitor (IC50 = 60 nM/PI4KB vs. 1.917 µM/PI4KA) with antiviral potency against enteroviruses, including rhinovirus (RV plaque reduction IC50 ≤40 ng/mL; HeLa), poliovirus (PV), coxsackievirus (CV). PI4KB is a host factor essential for enterovirus replication, mutations in viral 3A protein that recruits PI4KB to the replication sites result in enviroxime resistance. Enviroxime is also reported to impede PI4K-independent hepatitis C (HCV) replication at least partially by an inhibitory effect on PI3Ks.
Phosphatidylinositol 4-kinase type IIIβ (PI4KB, PI4KIIIβ) inhibitor with antiviral potency against enteroviruses and hepatitis C (HCV) replication.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E8284SML2892SML2787
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
, White to very dark grey
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)