Merck
SML2992
Sigma-Aldrich
uPSEM792 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-Methyl-7,8,9,10-tetrahydro-1H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxalin-2(6H)-one hydrochloride, PSEM 792 hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 225,00
25 MG
US$ 895,00
US$ 225,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 225,00
25 MG
US$ 895,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15N3O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
277.75
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 225,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1N(C)C2=CC(C3CNCC4C3)=C4C=C2N=C1.Cl
Clave InChI
CDHPEJUYEXNGCV-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ultrapotent PSEM agonist for chimeric ligand-gated ion channel pores with nAChR α7 LBD L181G/Q139L/Y217F mutant (PSAM4) in vitro and in vivo.
uPSEM792 is a selective and ultrapotent pharmacologically selective effector molecule (uPSEM) agonist for chimeric pharmacologically selective actuator modules (PSAMs) with mutant nAChR α7 ligand-binding domain (LBD) PSML181G/Q139L/Y217F (PSAM4) fused to the ion pore domain (IPD) of ligand-gated ion channels (LGICs), including glycine receptor (PSAM4-GlyR EC50 = 2.3 nM) and 5-HT3 (PSAM4-5-HT3 EC50 = 1.6 nM). uPSEM792 exhibits high PSM4 selectivity (>10,000-fold over α7-GlyR, α7-5HT3, 5HT3; >230-fold over α4β2 nAChR) and sub-nanomolar PSAM4-GlyR affinity (Ki = 0.7 nM).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Christopher J Magnus et al.
Science (New York, N.Y.), 364(6436) (2019-03-16)
Chemogenetics enables noninvasive chemical control over cell populations in behaving animals. However, existing small-molecule agonists show insufficient potency or selectivity. There is also a need for chemogenetic systems compatible with both research and human therapeutic applications. We developed a new