Merck
SML2963
Sigma-Aldrich
8-Azaguanine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Amino-1H-v-triazolo[d]pyrimidin-7-ol, 5-Amino-3,6-dihydro-7H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one, 5-Amino-7-hydroxy-1H-v-triazolo[d]pyrimidine, 8-AG, Guanazolo, NSC 151069, NSC 223526, pathocidin, 2-Amino-6-hydroxy-8-azapurine, 2-Amino-6-oxy-8-azapurine
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 69,50
50 MG
US$ 283,00
US$ 69,50
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 69,50
50 MG
US$ 283,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4N6O
Número de CAS:
Peso molecular:
152.11
Beilstein:
171098
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
US$ 69,50
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1=Nc2[nH]nnc2C(=O)N1
InChI
1S/C4H4N6O/c5-4-6-2-1(3(11)7-4)8-10-9-2/h(H4,5,6,7,8,9,10,11)
Clave InChI
LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
8-Azaguanine is a triazole-antimetabolite that displays varies pharmacological effects including anticancer, antiviral and antifungal. It is easily incorporated into ribonucleic acids including rRNA and tRNA. 8-Azaguanine appears to alter mRNA splicing in SF3B1 mutant cells. 8-Azaguanine novel immunomodulatory drug (IMiD) that significantly increases the cytotoxicity of NK cells.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)